Learn More
DWK Life Sciences Frascos de almacenamiento/medios KIMAX™ GL 45
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Capacidad:
17 oz, 500 ml
33.8 oz, 1000 ml
67,62 oz, 2000 ml
Graduaciones:
De 100 a 400 ml
De 100 a 900 ml
De 400 a 1800 ml
Altura (imperial):
6.9 pulg
8.8 pulg
10,3 in
Descripción
Perfect for mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents
- Vidrio de borosilicato de tipo 1 esterilizable en autoclave
- Graduaciones en esmalte blanco permanente y zona de rotulación
- Diámetro interno de aprox. 30 mm Apertura de rosca GL45
- Tapón de polipropileno azul sin revestimiento esterilizable en autoclave a 140 °C (284 °F) y anillo de vertido de polipropileno transparente, antigoteo y remplazable incluido.
Información de órdenes
Cap and ring also sold separately; contact your Fisher Scientific™ Customer Service Representative.
Especificaciones
Capacidad | 67,62 oz, 2000 ml |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Capacidad (imperial) | 67,62 oz |
Color | Blanco |
Diámetro (imperial) | 5,3 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,18 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
Incluye | Anillo de vertido de polipropileno transparente y sin goteo |
Material | Vidrio borosilicatado (tipo I) |
Color del tapón | Azul |