Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Código de producto. 11800084
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 mL
12 ml
16 ml
20 ml
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 192
Código de producto. 11800084
Marca: DWK Life Sciences 45066A25150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
  • Zona de rotulación blanca
  • Tapón fenólico negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase B
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tamaño de rosca 24-410
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable