Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 mL
12 ml
16 ml
20 ml
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 192
Descripción
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
- Zona de rotulación blanca
- Tapón fenólico negro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase B |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 12 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | PTFE, caucho |
| Tamaño de rosca | 15-415 |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Mostrar más |