Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Código de producto. 11818452
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 mL
12 ml
16 ml
20 ml
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 192
Código de producto. 11818452
Marca: DWK Life Sciences 45066A16125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
  • Zona de rotulación blanca
  • Tapón fenólico negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase B
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 16 ml
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tamaño de rosca 15-415
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable