Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Código de producto. 11828452
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 mL
12 ml
16 ml
20 ml
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
Unit Size:
144 PCS
192 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 192
Product Code. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de rosca unitSize
11828452 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 288 PCS
11898442 13 mm 100 mm 8 mL 13-415 288 PCS
11808452 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 288 PCS
11818452 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 288 PCS
11838452 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 192 PCS
11858452 20 mm 125 mm 25 mL 18-415 paquete de 192
11848452 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 144 PCS
11800084 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 paquete de 144
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11828452
Brand: DWK Life Sciences 45066A16150
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
  • Zona de rotulación blanca
  • Tapón fenólico negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase B
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 20 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tamaño de rosca 15-415
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable