Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Código de producto. 11898442
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 mL
12 ml
16 ml
20 ml
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 192
Código de producto. 11898442
Marca: DWK Life Sciences 45066A13100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
  • Zona de rotulación blanca
  • Tapón fenólico negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase B
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 8 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento PTFE, caucho
Tamaño de rosca 13-415
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón Rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable