Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
1150.00€ - 1835.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase B |
---|---|
Color del tapón | Negro |
Material del cierre | Fenólico |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de etiqueta | Punto de marca |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11898442
|
DWK Life Sciences
45066A-13100 |
13 mm | 100 mm | 8 mL | 13-415 |
1150.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11808452
|
DWK Life Sciences
|
16 mm | 100 mm | 12 ml | 15-415 |
1835.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11818452
|
DWK Life Sciences
45066A-16125 |
16 mm | 125 mm | 16 ml | 15-415 |
1380.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11828452
|
DWK Life Sciences
45066A-16150 |
16 mm | 150 mm | 20 ml | 15-415 |
1445.00€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11838452
|
DWK Life Sciences
45066A-20150 |
20 mm | 150 mm | 30 ml | 18-415 |
1305.00€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11858452
|
DWK Life Sciences
45066A-20150 |
20 mm | 125 mm | 25 mL | 18-415 |
1215.00€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11848452
|
DWK Life Sciences
45066A-25200 |
25 mm | 200 mm | 70 ml | 24-410 |
1240.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11800084
|
DWK Life Sciences
45066A-25150 |
25 mm | 150 mm | 50 ml | 24-410 |
1710.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Tapón fenólico negro con exterior de PTFE y revestimiento de caucho
- Zona de rotulación blanca
- Tapón fenólico negro
Especificaciones
ASTM E982, Tipo VI, Clase B | |
Fenólico | |
Punto de marca | |
Rosca |
Negro | |
Vidrio de borosilicato | |
PTFE, caucho | |
Tubo de ensayo reutilizable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ Kimble™ con tapón roscado revestido de caucho y cubierto con PTFE