Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables Kimble™ KIMAX™ con tapón roscado revestido de caucho
Código de producto. 11738283
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
24 PCS
288 PCS
paquete de 192
paquete de 288
Código de producto. 11738283
Marca: DWK Life Sciences 4506625200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
  • Zona de rotulación blanca
  • El n.º de cat. 14-930C. Este tubo es apto para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase A
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 70 ml
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento Caucho
Tamaño de rosca 24-410
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca