Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables Kimble™ KIMAX™ con tapón roscado revestido de caucho
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
24 PCS
288 PCS
paquete de 192
paquete de 288
Descripción
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
- Zona de rotulación blanca
- El n.º de cat. 14-930C. Este tubo es apto para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase A |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 160 ml |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 38-430 |
| Diámetro (métrico) | 38 mm |
| Mostrar más |