Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables Kimble™ KIMAX™ con tapón roscado revestido de caucho
Descripción
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
- Zona de rotulación blanca
- El n.º de cat. 14-930C. Este tubo es apto para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E982, Tipo VI, Clase A |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de etiqueta | Punto de marca |
| Material de revestimiento | Caucho |
| Tamaño de rosca | 24-410 |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Mostrar más |