Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil alto KIMAX™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
300 mL
Descripción
With spout for easy pouring.
- Zona de rotulación con acabado mate
- Graduados para mostrar volúmenes aproximados
- Tipo Berzelius con parte superior acampanada, con cordón de refuerzo
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type III (with spout) and Type IV (without spout) requirements
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 10,14 oz |
Diámetro exterior (imperial) | 2,51 in |
Diámetro exterior (métrico) | 6,4 cm |
Capacidad (métrico) | 300 mL |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para realizar titulaciones |
Intervalo de graduación | De 25 a 250 ml |
Altura (imperial) | 4,64 in |
Altura (métrico) | 11,8 cm |
Incluye | Boquilla |