Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G60 Medium Duty Polyurethane-Coated Cut-Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
Descripción
- Clasificación EPI de categoría 2, alta resistencia al corte de nivel 3 y resistencia a la abrasión de nivel 4 para una mayor durabilidad
- Exclusivo diseño con puntos de nitrilo en las palmas y puntas de los dedos recubiertas de nitrilo para ofrecer un excelente agarre
- Perfectos para trabajos de fabricación de metales, manipulación de vidrio y montaje de automóviles
- Longitud mínima del puño conforme a la norma EN420 para proteger la zona de las muñecas
Información de órdenes
Solo disponibles en América del Norte.
Compliance
Resistencia a los cortes ANSI™ nivel 3 y nivel 2 según la norma EN 388.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | Pequeño |
Norma EN388 | EN 388 |