Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo con resistencia química KleenGuard™ G80
Revestimiento de algodón mejorado y más uniforme para mayor comodidad
51.00€ - 155.29€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
---|---|
Chlorinated | No |
Color | Verde |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11730654
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
Pequeño |
51.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740654
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Medio |
51.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770654
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
51.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780654
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
51.00€
12 pares |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12681486
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
Pequeño |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12691486
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Medio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11750654
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12601496
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15386758
|
Kimberly-Clark Professional™
94447 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15326758
|
Kimberly-Clark Professional™
94445 |
Pequeño |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12611496
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15306768
|
Kimberly-Clark Professional™
94448 |
XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15316768
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12621496
|
Kimberly-Clark Professional™
94449 |
2XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15376758
|
Kimberly-Clark Professional™
94446 |
Medio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Formulación de nitrilo modificada para mayor durabilidad y mejor resistencia química.
- Puntas de dedos y palma texturizadas para un mejor agarre
- AQL mejorado de 0.65 frente a 1.5, lo que resulta en poros menores
- 13 pulg de longitud y 15 mil de grosor
- Embalaje más respetuoso con el medio ambiente, al utilizar un 96 % menos de bolsas de plástico: ahora se suministra en 5 bolsas de plástico envasadas a granel frente a los pares envasados individualmente
Especificaciones
FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 | |
Verde | |
Nitrilo | |
0,38 mm | |
N.º | |
JKLNOP | |
Ácidos, bases, disolventes y cáusticos | |
Borra de algodón | |
KleenGuard™ G80 | |
33 cm |
No | |
Sí | |
15 mil | |
EN 388:4101X | |
Tipo A | |
Solo bacterias, hongos | |
Áspero | |
Revestido | |
13 pulg |