Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Professional Mascarillas para procedimientos
Un 22 % más ligeras y con mejor refrigeración que las máscaras para procedimientos normales
Especificaciones
Tipo de producto | Medical/Procedural Face Mask |
---|---|
Fastening Type | Earloops |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Plisado |
Estructura | Estructura de 3 capas con unión de poliéster hidroentrelazado blanco, pieza nasal de aluminio maleable y suave totalmente cerrada, polipropileno, celulosa, componentes de poliuretano |
Descripción
- Máscara de estilo plisado de tres capas
- Sujeciones para oreja
- La cara interior es ligera y transpirable para reducir la irritación
- La cara exterior resiste el paso de líquidos
Especificaciones
Medical/Procedural Face Mask | |
No estéril | |
Estructura de 3 capas con unión de poliéster hidroentrelazado blanco, pieza nasal de aluminio maleable y suave totalmente cerrada, polipropileno, celulosa, componentes de poliuretano | |
Sí | |
Fluidshield™ |
Earloops | |
Plisado | |
≥ 96 % (BFE), ≥ 97 % (PFE) | |
160 mm Hg |