Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Proporcionan protección EPI de Categoría II
- Alta resistencia al corte de nivel 3 y el mayor nivel de resistencia a la abrasión con el objeto de aumentar la eficiencia y la productividad
- EN 388 4X41B. Nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Ambidiestros y con un excelente coste de utilización para una mayor eficiencia y productividad
Compliance
Protección contra cortes EN388 nivel 3.
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Puntos de nitrilo |
Color | Blanco, Morado |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Dyneema™ |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | EN 388 |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de vidrio o metal, fabricación de papel y ensamblaje de automóviles y aeronaves |