Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Capucha estéril Kimtech™ A5
223.17 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tipo de tapón:
None
Descripción
- Adecuado para su uso en entornos y laboratorios de salas limpias estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
- Avanzada tecnología Clean-DON™ para colocación en dos pasos aséptica rápida, sencilla y conforme a las normas.
- Las cómodas capuchas se suministran en talla universal y están fabricadas con tejido SMS transpirable que apenas se deshilacha y tiene un tacto parecido al paño.
- La protección contra la contaminación garantizada con materiales estériles de alta calidad con uniones resistentes, costuras de triple cosido y cierres seguros.
- Empaquetados al vacío individualmente y en doble bolsa para ahorrar espacio.
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425
- Certificado tipo 6 (PB)
- Certificado de conformidad por lote disponible en línea.
- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
Información de órdenes
Gamma sterilized and individually bagged. Certificate of Irradiation available.
Especificaciones
Tipo de producto | Open Face |
Tamaño | Universal |
Material | SMS |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | None |
Sin látex | Yes |
Modelo | 88807 |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de empaquetado | Triple-bagged, Vacuum Packaged |
Cantidad | 100/caja |