Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Mangas estériles
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría I de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE); - Certificado de conformidad por lote disponible en línea; - Certificado de esterilidad por lote disponible en línea
- Adecuados para su uso en laboratorios y entornos de salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo
- Equipados con la avanzada tecnología CLEAN-DON™
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Tipo de producto | Protective Sleeve |
| Material | Tela de SMS |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de tapón | Hook and Loop Strap |
| Tipo de costura | Cosido |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 36077 |
| Certificaciones/conformidad | Type 6 PPE Category III |
| Mostrar más |
RightCycle