Learn More
Kimtech™ Kimtech™ A8 Cubrezapatos con tratamiento antideslizante
Descripción
- Proporciona una tracción superior en una amplia variedad de superficies y reduce el riesgo de resbalones y caídas.
- El cumplimiento está asegurado con los cubrezapatos designados como EPI de Categoría I de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE) y se proporcionan con información técnica adicional.
- Protección de pies y zapatos idónea para laboratorios y salas blancas ISO 7.
- Los cómodos cubrezapatos se proporcionan en una amplia gama de tamaños y están hechos de un material resistente e impermeable.
- El riesgo de resbalones y caídas se reduce de forma considerable con el tratamiento antideslizante que cubre toda la superficie de los cubrezapatos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Material no tejido, polietileno, poliéster |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Punta y talón elásticos |
| Tipo de suela | Agarre extra, sin costuras |
| Tipo de costura | Seamless |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneos para entornos de fabricación limpios |
| Mostrar más |