Learn More
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 374-4 introducido en la legislación del Reino Unido y modificado, Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1Tipo B (KPT), Resistencia a la degradación por productos químicos, Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5. Certificado de análisis disponible en línea
- Guantes de nitrilo desechables líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad incomparable y suministrados en un empaquetado preparado para salas blancas que minimiza los residuos
- La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
- Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilado plano para facilitar el acceso al puño.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2. Cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Sí |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Finger Thickness (English) | 6.2 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
CE_17815365_EN.pdf
Tamaño : 760.2 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido