Learn More
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos Código de producto.: 17895365
Añadir a la cesta
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17895365
XS
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Código de producto. 17895365
Marca: Ansell 5688040
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes ambidiestros de nitrilo blancos de Kimtech™ G3 mejoran la protección contra la contaminación y el rendimiento táctil en aplicaciones sensibles. Los guantes no tienen talco, disipan la electricidad estática y tienen un alto agarre para procesos delicados y no estériles.
  • Garantía de cumplimiento: EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 374-4 introducido en la legislación del Reino Unido y modificado, Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1Tipo B (KPT), Resistencia a la degradación por productos químicos, Protección contra microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5. Certificado de análisis disponible en línea
  • Guantes de nitrilo desechables líderes del sector que ofrecen una protección, una limpieza y una calidad incomparable y suministrados en un empaquetado preparado para salas blancas que minimiza los residuos
  • La fabricación de nitrilo da como resultado productos que son más resistentes y eficientes que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos virus, microorganismos y salpicaduras químicas.
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
  • Los puños con reborde añaden resistencia a los guantes, lo que reduce el riesgo de rotura y aumenta su durabilidad, al mismo tiempo que reduce la posibilidad de que se enrollen para que sea más fácil ponérselos y quitárselos
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilado plano para facilitar el acceso al puño.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2. Cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Sí
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Controlled Environment Gloves
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6.2 mil
Grosor (métrico) 0.15 mm
Modelo 56880
Serie Kimtech™ Pure G3
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.48 cm
Título del producto
Ansell Kimtech G3 Guantes ambidiestros de nitrilo blancos >