Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo estériles Kimtech Pure™ G3
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
388.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
10
6
9
Descripción
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
- Variante de nitrilo blanco, validada para un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6 y envasado preparado para salas limpias
- El material totalmente esterilizado incluye una protección certificada de altos niveles de contaminación contra partículas, microorganismos, virus, fármacos citotóxicos y salpicaduras químicas
- Específicos para cada mano, desechables y ofrecen un alto nivel de pulcritud
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad al tacto y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces
- Los puños con reborde aumentan la resistencia y reducen el riesgo de desgarros
- No contiene látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel
Información de órdenes
Forrados y embolsados con polietileno para su uso en salas limpias. Fabricados en una sala limpia ISO de clase 5. Hay disponibles certificados de análisis y radiación.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
Hand | Específico |