Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Produktcode. 12631486
Click to view available options
Tamaño:
Universal
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Delantal ligero, no absorbente, de un solo uso. Fabricado a partir de material laminado antiestático para una mayor protección. Ideal para proteger las partes del cuerpo que están más expuestas a la contaminación. EPI de Categoría I. Talla única.
  • Perfecto para mantener limpio el vestuario y evitar daños
  • Ofrece protección EPI de Categoría I
  • Delantales de un solo uso
  • Usa material laminado antiestático y ofrece protección contra las partes del cuerpo más expuestas a la contaminación
Compliance
Cumple con la NFPA™ 99 para materiales antiestáticos y la prueba ASTM™ F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
Specificatie
Tipo Delantal
Tamaño Universal
Material 23-P Film Laminate
Color Blanco
Desechables Reusable
Tipo de tapón Lazos
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de fibra de vidrio, limpieza de tanques, servicios públicos, manipulación de líquidos, lavado a presión, mantenimiento, fabricación general
Certificaciones/conformidad NFPA 99, ASTM F1670
Dimensiones (L x An) 40 x 28 in. (101,6 x 71cm)
Longitud (imperial) 40 in
Longitud (métrico) 101,6cm
Anchura (imperial) 28 in
Anchura (métrico) 71 cm
Descripción del artículo Kleenguard A40 Light Duty Short Apron - Apron / White
Tipo de costura Sewn
Meer weergeven Minder weergeven
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.