Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-2622799
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
90 PCS
Código de producto. Tamaño unitSize
10698335 XS 100 PCS
11787145 XL 90 PCS
2 options
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Código de producto. 10698335
Marca: KleenGuard™ 57370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Mayor resistencia que los guantes de látex. Puntas de los dedos con textura para mejorar el agarre y manipulación de pequeños objetos. EPI de Categoría I. Aprobados para contacto con alimentos. Para manipulación de alimentos. Para amplia gama de aplicaciones industriales.
Ideales para aplicaciones industriales y fabricación
  • Sin talco, nitrilo
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan una mejor sujeción y movilidad
  • Ambidiestro
  • Puño con reborde
  • La formulación resistente a perforaciones ofrece protección contra salpicaduras químicas, suciedad, grasa y aceite
  • Ideal para aplicaciones de limpieza y mantenimiento, fabricación, procesamiento de alimentos, montaje electrónico y pintura
Información de órdenes
100 guantes envasados por caja dispensadora (90 para extragrande).
Compliance
Uso alimentario según la FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobados por las normativas de la FDA de EE. UU. y la CFIA
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,15 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0.11 mm
Modelo 57370
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm