Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Toallitas de tejido WypAll™ X90
Código de producto. 12625606
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
42,67 cm
34 cm
Anchura (métrico):
28,19 cm
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Color unitSize
12625606 34 cm 28,19 cm Azul 1 rollo
12645566 42,67 cm 28,19 cm Blanco cada uno
2 options
Código de producto. 12625606
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 12889
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paños reutilizables ideales para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles. Las toallitas de tejido Kimberly-Clark™ Professional WYPALL™ X90 son resistentes, duraderas, muy absorbentes y resistentes a disolventes.
  • Liberan un 90 % del disolvente absorbido, lo que reduce el gasto en disolventes.
  • Reducen los residuos de productos en hasta un 35 %, lo que le ayuda a gestionar el gasto y los residuos.
  • La tecnología avanzada Hydroknit™ garantiza que cada toallita sea resistente, duradera, altamente absorbente y resistente a disolventes.
  • Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
  • Diseñadas para procesos de fabricación difíciles en los que un nivel de generación de pelusas y una absorbencia alta son fundamentales.
  • Diseñadas para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en la fabricación industrial.
  • Diseñados para ayudarle a mejorar la productividad y la eficiencia a la vez que reduce los residuos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas WypAll X90
Longitud (imperial) 13,4 pulg.
Longitud (métrico) 34 cm
Anchura (imperial) 11,1 pulg.
Anchura (métrico) 28,19 cm
Material Tela de celulosa de polipropileno no tejida
Color Azul
Dimensiones (L x An) 34 x 28,19 cm (13,4 x 11,1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Ideales para una limpieza de alta intensidad, preparación de superficies con disolventes y limpieza de estantes metálicos