Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Toallitas de tejido WypAll™ X90
Descripción
- Liberan un 90 % del disolvente absorbido, lo que reduce el gasto en disolventes.
- Reducen los residuos de productos en hasta un 35 %, lo que le ayuda a gestionar el gasto y los residuos.
- La tecnología avanzada Hydroknit™ garantiza que cada toallita sea resistente, duradera, altamente absorbente y resistente a disolventes.
- Portátil e ideal para espacios de trabajo pequeños.
- Diseñadas para procesos de fabricación difíciles en los que un nivel de generación de pelusas y una absorbencia alta son fundamentales.
- Diseñadas para tareas de mantenimiento y limpieza difíciles en la fabricación industrial.
- Diseñados para ayudarle a mejorar la productividad y la eficiencia a la vez que reduce los residuos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas WypAll X90 |
| Longitud (imperial) | 16,8 pulg. |
| Longitud (métrico) | 42,67 cm |
| Anchura (imperial) | 11,1 pulg. |
| Anchura (métrico) | 28,19 cm |
| Material | Tela de celulosa de polipropileno no tejida |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 42,67 x 28,19 cm (16,8 x 11,1 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para una limpieza de alta intensidad, preparación de superficies con disolventes y limpieza de estantes metálicos |