Learn More
DWK Life Sciences Viales de centelleo de vidrio de rosca de 20 ml
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Marca: DWK Life Sciences 74500-20
284.05 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato KG-33 transparente
Amplia variedad de materiales de tapón y revestimientos disponibles.
Información de órdenes
Los viales se han envasado en bandejas de celdas con coordenadas alfanuméricas para una identificación rápida y sencilla. Las bandejas están envasadas al vacío para mantener la limpieza. Cada bandeja contiene 100 viales, cinco bandejas por caja. Los tapones se suministran en bolsas de polietileno de 100 unidades.
Especificaciones
Lámina metálica/corcho | |
Vidrio de borosilicato | |
Identificación rápida y sencilla | |
0.67 oz | |
20 mL | |
Tapón de rosca incluido | |
ASTM E438 | |
22 mm |
Blanco | |
20 mL | |
Bandejas celulares | |
Kimble | |
Urea | |
100 cajas (vial), 100 bolsas (tapón) | |
Vial de centelleo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora