Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores Kimble™ para tubos de centrífuga de fondo redondo
Código de producto. p-28524
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
Tubo de centrífuga de 30 mL con base redonda
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11843825
Marca: DWK Life Sciences 4555030_OLD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Al centrifugar, seleccione los tubos de centrífuga de fondo redondo de alta resistencia Kimble para 13 000xG en rotor de 50 ml
  • De goma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Caucho
Capacidad Tubo de centrífuga de 30 mL con base redonda