Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: cierres de rosca
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13-425
8-425
Marking Spot:
No
Sí
Tipo:
Vial de 2 ml para muestreadores automáticos
Vial de 4 ml para muestreadores automáticos
Vial de 4 ml para muestreadores automáticos con área de escritura
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Descripción
- Acabado: Rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 4,0 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
| Graduado | No |
| Altura (imperial) | 1,77 in |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Mostrar más |