Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: cierres de rosca
Código de producto. 11813053
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
13-425
8-425
Marking Spot:
No
Sí
Tipo:
Vial de 2 ml para muestreadores automáticos
Vial de 4 ml para muestreadores automáticos
Vial de 4 ml para muestreadores automáticos con área de escritura
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. 11813053
Marca: DWK Life Sciences 331545SW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Acabado: Rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 4,0 ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Graduado No
Altura (imperial) 1,77 in
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 45 mm
Cantidad 100/Paq.
Tipo Vial de 4 ml para muestreadores automáticos con área de escritura
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot Sí