Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries
51 expansion borosilicate glass
401.00€ - 426.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo capilar de punto de fusión |
---|---|
Grosor de la pared (métrico) | 0,25 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
Diámetro exterior (métrico) | Entre 1,5 y 1,8 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11853063
|
DWK Life Sciences
34500-99 |
Ambos extremos abiertos | 100 mm |
401.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11863063
|
DWK Life Sciences
34505-99 |
Con un extremo sellado | 90 mm |
426.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from Kimax-51 borosilicate glass
- Approximate O.D. 1.5 to 1.8mm
- Thickness of wall 0.2mm
- Packed in vials with 100 capillaries per vial
Especificaciones
Tubo capilar de punto de fusión | |
Vidrio de borosilicato | |
Entre 1,5 y 1,8 mm |
0,25 mm | |
USP Tipo I, ASTM E438 |