Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries with Smaller I.D.
51 expansion borosilicate glass
349.00€ - 368.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo capilar de punto de fusión |
---|---|
Grosor de la pared (métrico) | 0,25 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 |
Diámetro interior (métrico) | Entre 0,8 y 1,1 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11873063
|
DWK Life Sciences
34502-99 |
Ambos extremos abiertos | 100 mm |
349.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11883063
|
DWK Life Sciences
34507-99 |
Con un extremo sellado | 90 mm |
368.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Made from 51 expansion borosilicate glass
- Approximate I.D., 0.8 to 1.1mm
- Thickness of wall, 0.25mm
- Packed in vials with 100 capillaries per vial
Compliance
Cumpla con la farmacopea estadounidense XXI.
Especificaciones
Tubo capilar de punto de fusión | |
Vidrio de borosilicato | |
Entre 0,8 y 1,1 mm |
0,25 mm | |
USP Tipo I, ASTM E438 |