Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones acoplados, 1,52 mm (0,06 pulgadas) Kimble™ Septos de silicona
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 33
- Tapones de polipropileno blanco con parte superior abierta acoplados
- Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
- Grosor de PTFE: 0,005 in
- Grosor del caucho de silicona: 0,06 in
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Septo | PTFE/silicona |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 5,4 dr. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Altura (métrico) | 57 mm |