Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones acoplados, 3,048 mm (0,12 pulgadas), septos de silicona Kimble™
Código de producto. 11892953
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Color unitSize
11892953 Ámbar paquete de 72
1 options
Código de producto. 11892953
Marca: DWK Life Sciences 60911P10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapones suministrados con septos de silicona con revestimiento de PTFE
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
  • Tapones de polipropileno blanco con parte superior abierta acoplados
  • Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
  • Grosor del caucho de silicona: 0,12 in
  • Grosor de PTFE: 0,005 in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 28 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 40 ml
Septo PTFE/silicona
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 10,82 dr.
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)
Altura (métrico) 95 mm