Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca transparentes con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE sin acoplar
Tapones fenólicos de color negro sin acoplar
Marca: DWK Life Sciences 60812B-6
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio borosilicatado de dilatación 33 transparente
- Los tapones incluyen revestimientos de caucho blanco/PTFE
Especificaciones
Negro | |
Teflón y goma | |
23 mm | |
24 ml | |
6,5 dr. | |
Tapón de rosca | |
ASTM Tipo I |
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Fenólico | |
85 mm | |
20-400 |