Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca transparentes sin tapones
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca: DWK Life Sciences 608121940
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
40 mm | |
15-425 |
19 mm | |
6 ml | |
1,62 dr. | |
ASTM Tipo I, Clase A |