Learn More
DWK Life Sciences Disco de difusión de muestra de columnas económico
Código de producto. 13476349
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 cm
1,5 cm
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13476349
Marca: DWK Life Sciences 4204041000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
sin valor
Los discos de difusión de muestras Flex-Column™ protegen el lecho de gel de interrupciones durante la aplicación de la muestra, siempre que no se utilice un adaptador de flujo.
  • El disco de HDPE con una porosidad de 20 um tiene sellan anillo acrílico transparente está que protege la parte superior del lecho de gel cuando la muestra se aplica manualmente
  • El anillo acrílico tiene una barra transversal en la parte superior para que el disco de difusión de la muestra se pueda extraer fácilmente de la columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Disco de difusión de muestra
Diámetro interior (métrico) 1 cm
Para utilizar con Columnas económicas Kimble-Chase