Learn More
DWK Life Sciences Matraces volumétricos de Clase A de vidrio KIMAX™ RAY-SORB™ de alta resistencia con tapones de vidrio
Código de producto. p-3592618
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
Tamaño del tapón:
19
Tolerancia:
± 0.2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tolerancia unitSize
12201378 200 ml 19 ± 0.2 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 12201378
Marca: DWK Life Sciences 92822G200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protege el contenido de la luz UV perjudicial
  • La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
  • Las paredes pesadas y uniformes proporcionan una excelente resistencia, durabilidad y seguridad
  • Marcas grandes, permanentes y fáciles de leer
  • Fondos interiores planos para la agitación con barras de agitación estándar
  • Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
  • Calibrados «para contener»“”
  • Los tamaños de 5 a 250 ml se han calibrado para cumplir con ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Color Rojo
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio borosilicatado
Altura (imperial) 8.77 pulg
Altura (métrico) 22.3 cm
Tolerancia ± 0.2 ml
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Tamaño del tapón 19