Learn More
DWK Life Sciences Frasco de picnómetro Kimble™ KIMAX™
Diseñado para medir y comparar las densidades o gravedades específicas de líquidos y sólidos. Este picnómetro sin mercurio relleno con alcohol se suministra con un termómetro10/18 cónico estándar con un intervalo de 14 a 38 °C en incrementos de 0,2° .
544.00€ - 559.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12737567
|
DWK Life Sciences
15123N-50 |
50 ml | 186mm |
559.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12727567
|
DWK Life Sciences
15123N-25 |
25 ml | 175mm |
544.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El termómetro se vuelve a probar para una exactitud de ±0,2 °C
- El tapón de tubo lateral 5/12 cónico estándar tiene un pequeño orificio de ventilación cerca de la parte superior
- El cuerpo es cónico para una estabilidad máxima
- La capacidad se encuentra dentro del 10 % nominal mostrado en el matraz
- Cada cuerpo de matraz está numerado para su identificación
Especificaciones
Frasco de picnómetro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco de picnómetro Kimble™ KIMAX™