Learn More
DWK Life Sciences Aparato Kimble™ KIMAX™ Soxhlet con condensador Allihn, unidad completa
Diseñado a partir de las especificaciones Fed. NNN-F-240
Marca:  DWK Life Sciences 24005-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15304407
  • 882.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El conjunto completo incluye condensador Allihn de la serie 09-551-10, tubo de extracción Soxhlet de la serie 09-553 con junta cónica estándar 24/40 en la parte inferior, matraz de la serie 09-552
  • Todos los componentes están conectados mediante juntas esmeriladas intercambiables
  • Las conexiones de manguera del condensador aceptan tubos flexibles con diámetro interior de 0,31 pulg (8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dedal de papel, 43 diám. x 123 mm H
500 mL
Condensador Allihn, tubo de extracción Soxhlet
28,34 in
1,96 in
Conjunto de aparato de extracción
16,9 oz
55/50
72 cm
5 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Aparato Kimble™ KIMAX™ Soxhlet con condensador Allihn, unidad completa > 500 ml; junta cónica estándar superior del tubo: 55/50; para dedales de papel diám. x Al.: 43 x 123mm