Learn More
DWK Life Sciences 51 viales de expansión con tapones fenólicos negros y revestimiento de caucho
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
366.00€ - 662.00€
Especificaciones
Clasificación | B |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12743067
|
DWK Life Sciences
60910L-12 |
12 mm | 2 ml | 35 mm | 0,5 dr. |
366.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
12733067
|
DWK Life Sciences
60910L-1 |
15 mm | 4 ml | 45 mm | 1 dracma |
662.00€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envío: 31-08-2026
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Borosilicate glass sample vials with caps
- Caps are not attached
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
Especificaciones
B | |
Transparente | |
Para uso general | |
Fenólico | |
ASTM Tipo I |
Caucho | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) |