Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ All-Glass Potter-Elvehjem Tissue Grinders
Designed for motor drive using 788000 Stirrer Adapter
139.00€
Especificaciones
Holgura (imperial) | 0.004 to 0.006 in. |
---|---|
Holgura (métrico) | 0.00015 to 0.0002mm |
Material | Ground Glass |
Para utilizar con (aplicación) | Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter |
Para utilizar con (equipo) | All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16405890
|
DWK Life Sciences
885500-0022 |
0,27 oz, 8 ml |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- All-glass construction
- Clearance between pestles and tubes is 0.004 to 0.006 in.
- Replacement components are available and completely interchangeable
Especificaciones
0.004 to 0.006 in. | |
Ground Glass | |
All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders |
0.00015 to 0.0002mm | |
Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter |