Learn More
DWK Life Sciences Columnas Kontes™ Chromaflex™
Código de producto. 11853193
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
300 mm
Diámetro interior (métrico):
25 mm
48 mm
Capacidad de columna:
147 ml
271 ml
Presión máxima:
49,31 psi
75,41 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11853193
Marca: DWK Life Sciences 4208301520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cilindro de vidrio, dos conectores de cierre de PTFE con soportes de lecho de piolietileno de una porosidad de 20 μm, un tubo de PTFE de 1,5 m (5 pies) (modelo de tubo con DE de 0,15 mm [1/16 pulgadas] para columnas con DI de 1 cm de DI, modelo con DE de 3,17 mm [1/8 pulgadas] para columnas con DI de 2,5 y 4,8 cm), dos tuercas para tubos sin rebordes y dos empalmes sin rebordes
Ideal para cromatografía de media presión con fases móviles acuosas
Ideal para cromatografía de media presión con fases móviles acuosas
  • De rosca
  • Cuentan con juntas tóricas blindadas con PTFE y conectores de cierre
  • La capa de PTFE envuelve la junta tórica para conseguir un junta resistente a disolventes y libre de fugas
  • Los disolventes sólo entran en contacto con las superficies de PTFE y vidrio de borosilicato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de presión media con fases móviles acuosas
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 50 °C
Diámetro interior (métrico) 48 mm
Tipo Columna para cromatografía
Presión máxima 49,31 psi
Tamaño de poro 20 μm
Capacidad de columna 271 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio borosilicatado tipo I clase A
Material de soporte Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipos de conector Accesorio sin brida de 1/4-28
Incluye Dos accesorios de extremo de PTFE con soportes de lecho de polietileno de porosidad de 20 m, 5 pies. Tubo de PTFE, 2 tuercas de tubo sin brida y 2 férulas sin brida
Método de esterilización Óxido de etileno, 2N NaOH o 100 % de etanol