Learn More
DWK Life Sciences™ Colector de vacío/gas doble Kimble™ Kontes™
Código de producto. p-3246165
Click to view available options
N.º de puertos:
3
5
Fondo (métrico):
8,3 cm
9 cm
Altura (métrico):
8,7 cm
14,8 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10462678
Marca: DWK Life Sciences™ 2160500000
Funcionamiento sin grasa
Colector de vacío/gas de la serie K216040
  • Válvulas orientadas hacia delante
  • Compacto para su montaje en una campana extractora
  • Modular y fácilmente desmontable para su limpieza
  • Puertos espaciados a 100 mm
Colector de vacío/gas de la serie K215050
  • Colector totalmente de vidrio para conectar fuentes de gas inerte y vacío a llaves de paso de brazo lateral
  • Cada llave de paso tiene una ranura de medición grabada en el tapón para proporcionar un control preciso del vacío y de los gases inertes.
  • La distancia entre las llaves de paso es de 65 mm para el tamaño de la posición 3 y de 100 mm para el tamaño de la posición 5.
  • Se suministra con retenedores de presión/vacío patentados.
Colector de vacío/gas de la serie K216060
  • Para conectar fuentes de gas inerte y vacío
  • La muestra solo entra en contacto con PTFE y vidrio de borosilicato.
  • Barras de 12,7 mm de D.E. con los extremos superior izquierdo e inferior derecho abiertos
  • Puertos de entrega de 9 mm de D.E.
  • Distancia entre las válvulas de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Colector de vacío/gas
Para utilizar con (aplicación) Conexión de fuentes de gas inerte y vacío a llaves de paso de brazo lateral
Incluye Válvulas de medición, retenedores de presión/vacío
Material Vidrio de borosilicato
N.º de puertos 3
Longitud (imperial) 9,05 in
Longitud (métrico) 23 cm
Altura (imperial) 3,42 in
Altura (métrico) 8,7 cm
Fondo (imperial) 3,54 in
Fondo (métrico) 9 cm