Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Kimble™ Kontes™ Dounce
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
3,3 oz, 100 ml
40 ml
7 ml
Holgura (imperial):
0,0005/0,0025 pulg
0,0005/0,0055 pulg
0,0008/0,0022 pulg
0,001/0,003 pulg
Longitud (imperial):
1,4 in
2,3 in
3,4 in
4,9 in
6,1 in
8,4 in
9,1 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización
Construcción completa de vidrio
Información de órdenes
Los artículos se venden uno por caja. Se suministra con dos manos de mortero: grande (para la reducción de muestras inicial) y pequeña (para formar el homogeneizado final)
Especificaciones
Especificaciones
| Holgura (imperial) | 0,0005/0,0055 pulg |
| Holgura (métrico) | Entre 0,05 y 0,25mm |
| Capacidad (imperial) | 3,3 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Triturador de tejido Dounce |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para trabajo celular en el que el núcleo permanece intacto después de la homogeneización |
| Longitud (imperial) | 9,1 in |
| Longitud (métrico) | 232mm |
| Capacidad | 3,3 oz, 100 ml |