Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™: Matraces con junta interior 40/35, para conjuntos de vidrio de 90 mm
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
365.00€
Especificaciones
Descripción | Embudo para conjuntos de 47 mm |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Conjunto de microfiltración de vidrio de 90 mm Ultra-Ware |
Material | Vidrio de borosilicato |
Junta cónica estándar | 40/35 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11818542
|
DWK Life Sciences
953827-0000 |
1000 mL |
365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Especificaciones
Embudo para conjuntos de 47 mm | |
Conjunto de microfiltración de vidrio de 90 mm Ultra-Ware | |
Vidrio de borosilicato | |
40/35 |