Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™: Tapones de silicona; esterilizables en autoclave con vapor
Kimble™ Silicone Stoppers are general purpose single-hole silicone rubber stoppers. They are steam autoclavable and an opaque yellowish-white in color. For use with Kimble™ Kontes™ Filtration Assemblies.
Marca:  DWK Life Sciences 953763-0801
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249833
  • 49.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tipo de producto: Tapón
  • Material: Caucho de silicona
  • Color: Blanco/amarillo
  • Altura: 25 mm
  • Esterilizables en autoclave: Sí
  • Utilizar con: Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
No
Caucho de silicona
N.º 8
25 mm
33 mm
41 mm
Amarillo/blanco
Conjuntos de filtración Kimble Kontes
No estéril
Tapón
9/16 pulg.
14 mm