Learn More
DWK Life Sciences Adaptadores de flujo para columnas económicas FlexColumn Kontes™ Kimble™.
Código de producto. p-61005
Click to view available options
Para utilizar con:
10 mm de DI FlexColumn
15 mm de DI FlexColumn
25 mm D.I. FlexColumn
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11798232
Marca: DWK Life Sciences 4204151000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convierta columnas FlexColumn™ estándar en columnas con un volumen de lecho ajustable
Incluye
  • Cánula de eluyente de PTFE
  • De poliacetal
  • Cierres de junta tórica Viton™
  • Un soporte de lecho de repuesto de 20 μm hehco de polietileno
Información de órdenes
Se pueden solicitar soportes de lecho adicionales en paquetes de 10 (consulte K420415-1001, -1501, -2501).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de adaptadores de control
Para utilizar con (aplicación) Concentración y gradientes de pH, separación por flujo inverso y flujo por gravedad
Incluye DE de 0,062 pulgadas Tubo de PTFE y FEP,junta tórica de FKM Viton™, soporte de lecho de HDPE con 20 um de porosidad
Para utilizar con 10 mm de DI FlexColumn
Longitud global (métrico) 140 mm
Material Poliacetal, HDPE