Learn More
DWK Life Sciences Indicador de caudal de agua Kimble™ Kontes™ Flow-Watchman™
Código de producto. 11882923
Click to view available options
Material del envase:
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11882923
Marca: DWK Life Sciences 6262500000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Insértelas en las tuberías de agua para una comprobación instantánea de la continuidad del caudal y el caudal relativo.
La bola de nailon blanca gira por el recorrido circular a una velocidad que aumenta con la velocidad del flujo de agua.
  • Visible desde 8 m
  • Utilizable con caudales de 100 ml/min a 1 l/min
  • Presión máxima, 10 psig
  • Entrada y salida cónicas que aceptan conexiones de manguera n.º 1
  • Policarbonato transparente
Order Info
Dimensiones: 1 x 8 x 5 cm (Pr. x An. x Al.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material del envase Policarbonato
Float Material Nailon
Tasa de presión 10 psig
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 x 3 x 2 in (1 x 8 x 5 cm)
Intervalo de caudal De 100 a 1 LPM
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 1 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Anchura (imperial) 3 in
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.