Learn More
DWK Life Sciences Borboteador de gas Kimble™ Kontes™
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Puede usarse para ventilar una mezcla de reacción al ambiente.
- Las conexiones de los tubos son de 8 mm de diámetro externo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Borboteador de gas |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,98 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
| Altura (imperial) | 7,28 in |
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Anchura (imperial) | 3,14 in |
| Anchura (métrico) | 80 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Aceite mineral para observar la adición gaseosa a las reacciones |