Learn More
DWK Life Sciences Tubos de hibridación Kontes™
Fabricadas de vidrio de borosilicato de Tipo I Clase A
385.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 45 mm |
Diámetro interior (imperial) | 1,25 in |
Diámetro interior (métrico) | 35 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Incluye | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13470587
|
DWK Life Sciences
736500-3530 |
300 mm | Tapón de polipropileno de 45 mm y juntas tóricas de silicona reemplazables | 11,81 in |
385.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Made of Type I, Class A borosilicate glass
- Se pueden hibridizar varias transferencias en un único tubo mediante el uso de láminas de malla de nailon para separar las membranas (no incluidas)
- Los volúmenes de la sonda son aproximadamente de 5 ml por transferencia.
- Utilice un tubo de 35 de diámetro interno × 300 por posición del agitador rotativo estándar o dos tubos de 35 de diámetro interno × 150 mm por abrazadera
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
45 mm | |
35 mm | |
Rosca | |
Tubo de hibridación |
Polipropileno | |
1,25 in | |
35 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Estufas microbiológicas de hibridación con rotadores |